Learn More
Ethyl L-lactate, 99%
Codice prodotto. 11474263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10,000 g
2500 g
500 g
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474263 500 g 500g
11484263 2500 g 2500g
11494263 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10900.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 687-47-8 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ethyl L-lactate is used in the preparation of food additives, aryl aldimines, fragrances and in pharmaceutical preparations. It can be considered as a green solvent in chemical industries due to its biodegradable nature. As a solvent, it used in the production of nitrocellulose, cellulose acetate and cellulose ethers.
Solubility
Miscible with water and chloroform.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 687-47-8
Formula molecolare C5H10O3
Molecular Weight (g/mol) 118.132
Numero MDL MFCD00065359
InChI Key LZCLXQDLBQLTDK-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo ethyl l-lactate, ethyl 2s-2-hydroxypropanoate, l-ethyl lactate, l---ethyl lactate, ethyl l--lactate, ethyl s-2-hydroxypropionate, ethyl l---lactate, s-ethyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2s
PubChem CID 92831
ChEBI CHEBI:78322
IUPAC Name ethyl (2S)-2-hydroxypropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl L-lactate
Punto di fusione °C to 25°C
Densità 1.036 g/mL
Punti di ebollizione 152°C to 155°C
Punto d'infiammabilità 46°C (114°F)
Intervallo percentuale saggio 99%
Indice di rifrazione 1.413
Quantità 500 g
Numero UN UN1192
Beilstein 1720839
Indice di Merck 14,3817
Informazioni di solubilità Miscible with water and chloroform.
Peso formulazione 118.13
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl L-lactate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl (S)-2-hydroxypropionate