Learn More
(-)-Ethyl L-Lactate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-Lactic acid-ethyl ester |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 118.063 |