Learn More
Ethyl Lactate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10192040 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10192040 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10192040 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/1400/17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 97-64-3
Punto di fusione -23°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 154°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C5H10O3
Numero MDL 65359
Quantità 2.5 L
Sinonimo ethyl lactate, actylol, acytol, solactol, lactic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, lactate d'ethyle, 2-hydroxypropanoic acid ethyl ester, ethyl 2-hydroxypropionate, ethyl alpha-hydroxypropionate
InChI Key LZCLXQDLBQLTDK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)O
IUPAC Name ethyl 2-hydroxypropanoate
Molecular Weight (g/mol) 118.132
PubChem CID 7344
ChEBI CHEBI:78321
Peso formulazione 118.0682g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl lactate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: ethyl lactate