Learn More
Ethyl levulinate, 98%
Codice prodotto. 10581781 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581781 500 g Bottiglia in vetro 500g
10163390 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581781 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 153625000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 539-88-8 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 539-88-8
Formula molecolare C7H12O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00009209
InChI Key GMEONFUTDYJSNV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl levulinate, ethyl levulate, ethyl laevulinate, levulinic acid, ethyl ester, ethyl 4-ketovalerate, ethyl 3-acetylpropionate, ethyl 4-oxovalerate, pentanoic acid, 4-oxo-, ethyl ester, ethyl ketovalerate, ethyl acetylpropanoate
PubChem CID 10883
IUPAC Name ethyl 4-oxopentanoate
SMILES CCOC(=O)CCC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl levulinate
Nota nome 98%
Acidità 5mg KOH/g max.
Colore Yellow
Densità 1.0120g/mL
Punti di ebollizione 206°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCH2CH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4210 to 1.423
Quantità 500 g
Beilstein 03, 675
Indice di Merck 15, 3874
Gravità specifica 1.012
Informazioni di solubilità Solubility in water: 40g/L(20°C). Other solubilities: miscible with alcohol
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid