Learn More
Ethyl malonyl chloride, 90%, tech.
Codice prodotto. 11995031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995031 100 g Bottiglia in vetro 100g
10743561 5 g Bottiglia in vetro 5g
10553541 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11995031 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 172691000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 36239-09-5 | C5H7ClO3 | 150.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36239-09-5
Formula molecolare C5H7ClO3
Molecular Weight (g/mol) 150.56
Numero MDL MFCD00000736
InChI Key KWFADUNOPOSMIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-chloro-3-oxopropionate, ethyl chloroformylacetate, ethyl chloroformyl acetate, propanoic acid, 3-chloro-3-oxo-, ethyl ester, ethyl3-chloro-3-oxopropanoate, ethyl malonylchloride, carbethoxyacetyl chloride, 2-ethoxycarbonylacetyl chloride, ethyl 2-chlorocarbonyl acetate, chloroformyl acetic acid ethyl ester
PubChem CID 118931
IUPAC Name ethyl 3-chloro-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl malonyl chloride
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 79.0°C to 80.0°C (25.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 67°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4250 to 1.4310
Quantità 100 g
Beilstein 02,582
Gravità specifica 1.17
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
Peso formulazione 150.56
Percent Purity 90%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl malonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.