Learn More
Ethyl maltol, 98%
Codice prodotto. 15264258 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15264258 100 g 100g
15254258 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15264258 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 450801000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4940-11-8 | C7H8O3 | 140.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11-8-4940
Formula molecolare C7H8O3
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl maltol
Punto di fusione 89.0°C to 93.0°C
Punti di ebollizione 289.0°C to 290.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,3879
Sinonimo 3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy-cyclobutanecarboxylic acid, 3-benzyloxy cyclobutane-1-carboxylic acid, 3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy, trans-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, trans-3-benzyloxy cyclobutanecarboxylic acid, cis-3-benzyloxycyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3-phenylmethoxy-, trans
InChI Key YNNOFVDQHAHVFG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(CC1OCC2=CC=CC=C2)C(=O)O
IUPAC Name 3-phenylmethoxycyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 12815111
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl maltol, 98%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico