Learn More
Ethyl Maltol, Mikromol™
Codice prodotto. 17932146
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17932146 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17932146 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3722.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl Maltol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl maltol
CAS 11-8-4940
Nomi componenti o analita Ethyl maltol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H8 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC Name 2-ethyl-3-hydroxypyran-4-one
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Quantità 250 mg
Peso formulazione 140.0473 g/mol