Learn More
Ethyl Maltol, TRC
Codice prodotto. 17954455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17954455 25 g 25g
17962705 10 g 10g
17934295 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17954455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE92200525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4940-11-8
Formula molecolare C7 H8 O3
Molecular Weight (g/mol) 140.14
Sinonimo 4H-Pyran-4-one, 2-ethyl-3-hydroxy-, 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one, 2-Ethylpyromeconic acid, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-ethyl-γ-pyrone, Ethyl maltol, NSC 638851, Veltol plus
IUPAC Name 2-ethyl-3-hydroxypyran-4-one
SMILES CCC1=C(O)C(=O)C=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl maltol
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3
Peso formulazione 140.0473