Learn More
Ethyl methacrylate, 98+%, stab. with 10-120ppm, 4-methoxyphenol
Description
Ethyl methacrylate is used to prepare copolymers of EMA on waxy maize starch and hydroxypropylstarch, potential application of these copolymers are as excipients for compressed non-disintegrating matrix tablets. It is also used to study reactions of n-butyl acrylate and EMA with ozone in the gas phase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ethyl methacrylate is used to prepare copolymers of EMA on waxy maize starch and hydroxypropylstarch, potential application of these copolymers are as excipients for compressed non-disintegrating matrix tablets. It is also used to study reactions of n-butyl acrylate and EMA with ozone in the gas phase.
Solubility
Soluble in water (4.69g/L), ether, and alcohols.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Ethyl methacrylate |
| Nota nome | stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol |
| Punto di fusione | -60°C |
| Densità | 0.917 |
| Punti di ebollizione | 118°C to 119°C |
| Punto d'infiammabilità | 18°C (64°F) |
| Odore | Pungent |
| Indice di rifrazione | 1.414 |
| Quantità | 250 mL |
| Numero UN | UN2277 |
| Show More |
Safety and Handling
- Ethyl methacrylate
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate