Learn More
Ethyl methacrylate, 99%, stabilized
Product Code. 15720839 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
500 g
1 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
15720839 500 g 500g
10092920 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15720839 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 215835000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 97-63-2 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 97-63-2
Formula molecolare C6H10O2
Molecular Weight (g/mol) 114.14
Numero MDL MFCD00009161
InChI Key SUPCQIBBMFXVTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl methacrylate, ethyl 2-methylacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, methacrylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-propenoate, ethyl 2-methacrylate, rhoplex ac-33, methacrylic acid, ethyl ester, rcra waste number u118, 2-methylacrylic acid, ethyl ester
PubChem CID 7343
IUPAC Name ethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CCOC(=O)C(=C)C
Specifications
Materiale o nome chimico Ethyl methacrylate
Nota nome 99%
Punto di fusione -75.0°C
Colore Colorless
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 118.0°C to 119.0°C
Punto d'infiammabilità 15°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.4150
Quantità 500 g
Beilstein 02, 423
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,slightly soluble in chloroform,miscible in ether and ethanol
Stabilizzatore 10 to 20ppm MEHQ
Viscosità 0.63 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 114.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl methacrylate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl methacrylate