Learn More
Ethyl methanesulfonate, 99%
Codice prodotto. 11934561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11934561 500 g Bottiglia in vetro 500g
10521461 10 g Bottiglia in vetro 10g
10398050 25 g Bottiglia in vetro 25g
10145643 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11934561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 205265000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 62-50-0 | C3H8O3S | 124.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-50-0
Formula molecolare C3H8O3S
Molecular Weight (g/mol) 124.15
Numero MDL MFCD00007559
InChI Key PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl mesylate, ethyl methanesulphonate, half-myleran, methanesulfonic acid, ethyl ester, methanesulfonic acid ethyl ester, methylsulfonic acid, ethyl ester, rcra waste number u119, ethyl methansulphonate, ethyl ester of methylsulfonic acid, ethyl ester of methanesulfonic acid
PubChem CID 6113
ChEBI CHEBI:23994
IUPAC Name ethyl methanesulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl methanesulfonate
Densità 1.1600g/mL
Punti di ebollizione 213.0°C to 214.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SO3C2H5
Indice di rifrazione 1.4170 to 1.4190
Quantità 500 g
Beilstein 04,5
Indice di Merck 15,3882
Gravità specifica 1.16
Informazioni di solubilità Solubility in water: 50-100g/L (27°C)
Peso formulazione 124.15
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl methanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.