Learn More
Ethyl Methanesulfonate, TRC
Codice prodotto. 30137854
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137854 100 g 100g
30137264 25 g 25g
18011150 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137854 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE917995100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-50-0
Formula molecolare C3 H8 O3 S
Molecular Weight (g/mol) 124.16
Sinonimo Methanesulfonic acid, ethyl ester, EMS, Ethyl mesylate, Ethyl methanesulfonate, Ethyl methanesulphonate, NSC 26805, O-Ethyl methylsulfonate
IUPAC Name ethyl methanesulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl methanesulfonate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
Peso formulazione 124.0194