Learn More
Ethyl Methyl Ketone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010130 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
5L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10010130 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
11468253 500 mL Amber glass bottle 500mL
10050160 1 L Amber glass bottle 1L
10355800 2.5 L Amber glass bottle 2.50L
10487250 5 L Metal can 5L
10102050 25 L Metal can 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10010130 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/1450/PB17
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
C4H8O, CAS Number-78-93-3, methyl ethyl ketone, methylethylketone, methyl acetone, 2-butanone, methylethyl ketone, meetco, butanone, 3-butanone, ethyl methyl ketone, ethylmethylketon, 2.5L, 80 deg.C, CHEBI:28398, Colorless, 72.11g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-one, -87 deg.C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78-93-3
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00011648
InChI Key ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC Name butan-2-one
SMILES CCC(C)=O
Specifica
Punto di fusione -87°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 80°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 72.11g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.