Learn More
Ethyl Methyl Ketone, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073020
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
78-93-3
C4H8O
72.11
MFCD00011648
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
6569
CHEBI:28398
butan-2-one
CCC(C)=O
C4H8O, CAS Number-78-93-3, methyl ethyl ketone, methylethylketone, methyl acetone, 2-butanone, methylethyl ketone, meetco, butanone, 3-butanone, ethyl methyl ketone, ethylmethylketon, 2.5L, 80 deg.C, CHEBI:28398, Colorless, 72.11g/mol, ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N, butan-2-one, -87 deg.C, 11648
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto di fusione -87°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 80°C
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Peso formulazione 72.11g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Butanone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.