Learn More
Ethyl morpholinoacetate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10088841 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10088841 5 g Bottiglia in vetro 5g
10742633 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10088841 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 350910050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 3235-82-3
Formula molecolare C8H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 173.21
Numero MDL MFCD00023375
InChI Key SITMDWHJQROIPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-morpholinoacetate, 4-morpholineacetic acid, ethyl ester, ethyl morpholinoacetate, ethyl 2-morpholin-4-yl acetate, morpholin-4-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-morpholineacetate, ethyl-2-morpholinoacetate, ethyl 4-morpholinylacetate, ethyl morpholin-4-ylacetate, morpholinoacetic acid ethyl ester
PubChem CID 2734105
IUPAC Name ethyl 2-morpholin-4-ylacetate
SMILES CCOC(=O)CN1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl morpholinoacetate
Nota nome 98%
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4535 to 1.4555
Quantità 5 g
Peso formulazione 173.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl morpholinoacetate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.