Learn More
Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 97%, tech.
Codice prodotto. 10780661 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10780661 5 g Bottiglia in vetro 5g
10571221 25 g Bottiglia in vetro 25g
10398243 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10780661 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 162300050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 52763-21-0 | C15H20ClNO3 | 297.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 52763-21-0
Formula molecolare C15H20ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 297.78
Numero MDL MFCD00012792
InChI Key UQOMEAWPKSISII-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride, 1-benzyl-4-ethoxycarbonyl-3-piperidone hydrochloride, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hcl, ethyl 1-benzyl-3-oxo-piperidine-4-carboxylate hydrochloride, 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl n-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate hydrochloride, zlchem 420, pubchem19671
PubChem CID 2723880
IUPAC Name ethyl 1-benzyl-3-oxopiperidine-4-carboxylate;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C1CCN(CC2=CC=CC=C2)CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 297.77
Percent Purity 97%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl N-benzyl-3-oxo-4-piperidine-carboxylate hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.