Learn More
Ethyl N-hydroxyacetimidate, 97%
Codice prodotto. 10462391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10462391 50 g Bottiglia in vetro 50g
10082540 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10462391 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 197500500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10576-12-2 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10576-12-2
Formula molecolare C4H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 103.12
Numero MDL MFCD00002114,MFCD00002114
InChI Key QWKAVVNRCKPKNM-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo ethyl n-hydroxyacetimidate, n-hydroxyethanimidic acid, ethyl ester, ethyl acetohydroximate, ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyethanimidate, e-ethyl n-hydroxyacetimidate, ethyl 1e-n-hydroxyethanimidate, snx`lfelmmpqh, ethyl acethydroxamate, 1-ethoxyethanone oxime
PubChem CID 6386647
IUPAC Name ethyl (1Z)-N-hydroxyethanimidate
SMILES CCO\C(C)=N\O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl N-hydroxyacetimidate
Nota nome 97%
Punto di fusione 23.0°C to 25.0°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 55.0°C to 58.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(=NOH)OC2H5
Indice di rifrazione 1.4325 to 1.4345
Quantità 50 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose.
Peso formulazione 103.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl N-hydroxyacetimidate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.