Learn More
Ethyl N-piperazinecarboxylate, 99%
Codice prodotto. 10463045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10463045 250 g 250g
10205110 25 g 25g
10316510 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10463045 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118872500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 120-43-4 | C7H14N2O2 | 158.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-43-4
Formula molecolare C7H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 158.2
Numero MDL MFCD00005964
InChI Key LNOQURRKNJKKBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl n-piperazinecarboxylate, ethyl 1-piperazinecarboxylate, n-carbethoxypiperazine, 1-carbethoxypiperazine, 1-carboethoxypiperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, ethyl ester, n-ethoxycarbonyl piperazine, ethylcarbonyl piperazine, 1-ethoxycarbonyl piperazine, ethyl 1-piperazinocarboxylate
PubChem CID 8431
IUPAC Name ethyl piperazine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl N-piperazinecarboxylate
Colore Yellow
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.478
Quantità 250 g
Beilstein 23, II, 9
Gravità specifica 1.08
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble
Peso formulazione 158.2
Percent Purity 99%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl N-piperazinecarboxylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.