Learn More
Ethyl o-toluate, 98+%
Codice prodotto. 11390124
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390124 100 g 100g
11380124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390124 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L00598.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 87-24-1 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-24-1
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.204
Numero MDL MFCD00009112
InChI Key SOUAXOGPALPTTC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl o-toluate, ethyl o-methylbenzoate, ethyl orthotoluate, 2-methylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl-o-toluate, 2-methyl-benzoic acid ethyl ester, o-toluic acid ethyl ester, ethyl-2-methylbenzoate, ethylo-toluate
PubChem CID 66598
IUPAC Name ethyl 2-methylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl o-toluate
Densità 1.033
Punti di ebollizione 227°C
Punto d'infiammabilità 91°C (195°F)
Indice di rifrazione 1.507
Quantità 100 g
Beilstein 2042517
Peso formulazione 164.21
Percent Purity ≥98%