Learn More
Ethyl octanoate, 99%
Codice prodotto. 11415437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11415437 500 g 500g
11405437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23450.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 106-32-1 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 106-32-1
Formula molecolare C10H20O2
Molecular Weight (g/mol) 172.27
Numero MDL MFCD00009552
InChI Key YYZUSRORWSJGET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl caprylate, octanoic acid, ethyl ester, ethyl n-octanoate, caprylic acid ethyl ester, ethyl octoate, ethyl octylate, octanoic acid ethyl ester, natural, unii-81c5mop582, fema no. 2449
PubChem CID 7799
ChEBI CHEBI:87426
IUPAC Name ethyl octanoate
SMILES CCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl octanoate
Punto di fusione -47°C
Densità 0.872
Punti di ebollizione 206°C to 208°C
Punto d'infiammabilità 79°C (174°F)
Odore Ester-like
Formula lineare CH3(CH2)6CO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.417
Quantità 500 g
Indice di Merck 14,3778
Peso formulazione 172.27
Percent Purity 99%