Learn More
Ethyl Octanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Caprylic acid ethyl ester |
| Quantità | 25 mL |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h3-9H2,1-2H3 |
| Peso formulazione | 172.1463 |