Learn More
Ethyl Oleate, Pure, for Saponification, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10786091 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Amber glass bottle
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10786091 500 mL Amber glass bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10786091 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore E/1460/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 111-62-6
Punto di fusione 10°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 210°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C20H38O2
Numero MDL 9579
Quantità 500 mL
Sinonimo ethyl oleate, ethyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, ethyl ester, oleic acid ethyl ester, 9-octadecenoic acid z-, ethyl ester, ethyl oleate nf, ethyl z-octadec-9-enoate, ethyl oleate natural, fema no. 2450
InChI Key LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC
IUPAC Name ethyl (Z)-octadec-9-enoate
Molecular Weight (g/mol) 310.522
PubChem CID 5363269
ChEBI CHEBI:84940
Peso formulazione 310.52g/mol
Forma fisica Liquid