Learn More
Ethyl Oleate, TRC
Codice prodotto. 17959554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17959554 1 g 1g
17909554 50 mg 50mg
17958124 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17959554 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9253251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-62-6
Formula molecolare C20 H38 O2
Molecular Weight (g/mol) 310.51
Sinonimo Ethyl Oleate, (Z)-Octadec-9-enoic Acid Ethyl Ester
IUPAC Name ethyl (Z)-octadec-9-enoate
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Oleate
Note sul grado di purezza GC
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C20H38O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22-4-2/h11-12H,3-10,13-19H2,1-2H3/b12-11-
Peso formulazione 310.2872
Percent Purity >95%