Learn More
Ethyl oxalyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10254960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10254960 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
10427880 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10073803 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10254960 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118781000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4755-77-5 | C4H5ClO3 | 136.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4755-77-5
Formula molecolare C4H5ClO3
Molecular Weight (g/mol) 136.53
Numero MDL MFCD00000706
InChI Key OWZFULPEVHKEKS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl chlorooxoacetate, ethyl oxalyl chloride, ethyl chloroglyoxylate, ethoxalyl chloride, ethyl oxalyl monochloride, acetic acid, chlorooxo-, ethyl ester, oxalic acid monoethyl ester chloride, monoethyl oxaloyl chloride, oxalyl chloride, ethyl ester, ethyl chlorocarbonyl formate
PubChem CID 20884
IUPAC Name ethyl 2-chloro-2-oxoacetate
SMILES CCOC(=O)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl oxalyl chloride
Densità 1.2200g/mL
Punti di ebollizione 135°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare ClCOCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.418
Quantità 100 mL
Beilstein 02, 541
Gravità specifica 1.22
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Peso formulazione 136.53
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid