Learn More
Ethyl p-aminobenzoate, 99.90%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475411 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11475411 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11475411 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215796780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl p-aminobenzoate
CAS 94-09-7
Intervallo percentuale saggio 0.999
Formula molecolare C9H11NO2
Numero MDL MFCD00007892
Quantità 100 g
Sinonimo benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
InChI Key BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
IUPAC Name ethyl 4-aminobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 165.19
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
Peso formulazione 165.2
Forma fisica Crystalline