Learn More
Ethyl p-toluenesulfonate, 98%
Codice prodotto. 10756011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
Codice prodotto. 10756011
Marca: Thermo Scientific Acros 147230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80-40-0 | C9H12O3S | 200.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-40-0
Formula molecolare C9H12O3S
Molecular Weight (g/mol) 200.25
Numero MDL MFCD00009100
InChI Key VRZVPALEJCLXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl p-toluenesulfonate, ethyl tosylate, ethyl p-tosylate, ethyl p-ts, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, ethyl ester, ethyl p-methylbenzenesulfonate, ethyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, ethyl ester, ethyl pts, p-toluolsulfonsaeure aethyl ester
PubChem CID 6638
IUPAC Name ethyl 4-methylbenzenesulfonate
SMILES CCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl p-toluenesulfonate
Punto di fusione 32.0°C to 34.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.1740g/mL
Punti di ebollizione 158.0°C to 162.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 157°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4SO3C2H5
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5120
Quantità 1 kg
Beilstein 11, 99
Indice di Merck 15, 3907
Gravità specifica 1.174
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Peso formulazione 200.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid After Melting