Learn More
Lipomed Ethyl palmitate-D5
Codice prodotto. 30457458
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30457458 50 mg
30457716 100 mg
30462212 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457458 Fornitore Lipomed N. del fornitore LPMFAE169550
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Lipomed's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Palmitate-d5
CAS 1215397-47-9
Formula molecolare C18 D5 H31 O2
Quantità 50 mg
Sinonimo 1,1,2,2,2-Pentadeuterioethyl hexadecanoate
InChI Formula InChI=1 S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3/i2D3,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
IUPAC Name 1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl hexadecanoate
Molecular Weight (g/mol) 289.508
Peso formulazione 289.3029