Learn More
Ethyl Palmitate, TRC
Codice prodotto. 17978974
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978974 100 g 100g
17929994 500 mg 500mg
17969984 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17978974 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE925480100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 628-97-7
Formula molecolare C18 H36 O2
Molecular Weight (g/mol) 284.48
Sinonimo Hexadecanoic acid, ethyl ester (9CI, ACI), Palmitic acid, ethyl ester (6CI, 8CI), Ethyl hexadecanoate, Ethyl palmitate, NSC 8918, Hexadecanoic acid ethyl ester, Palmitic acid ethyl ester
IUPAC Name ethyl hexadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethylpalmitate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Peso formulazione 284.2715