Learn More
Ethyl pentafluoropropionate, 98+%
Codice prodotto. 11361407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361407 25 g 25g
11351407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11361407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01782.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 426-65-3 | C5H5F5O2 | 192.085 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 426-65-3
Formula molecolare C5H5F5O2
Molecular Weight (g/mol) 192.085
Numero MDL MFCD00000431
InChI Key DBOFMRQAMAZKQY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl pentafluoropropionate, ethyl perfluoropropionate, ethylpentafluoropropionate, ethyl pentafluoropropanoate, pentafluoropropionic acid ethyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, ethyl ester, propanoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoro-, ethyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid ethyl ester, pubchem12575, acmc-1asrx
PubChem CID 67928
IUPAC Name ethyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pentafluoropropionate
Densità 1.299
Punti di ebollizione 73°C to 74°C
Punto d'infiammabilità 1°C (33°F)
Indice di rifrazione 1.301
Quantità 25 g
Numero UN UN3272
Beilstein 1779789
Peso formulazione 192.09
Percent Purity ≥98%