Learn More
Ethyl perfluorooctanoate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11410197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410197 1 g 1g
11420197 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21639.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3108-24-5
Formula molecolare C10H5F15O2
Molecular Weight (g/mol) 442.124
Numero MDL MFCD00018063
InChI Key JTOFFHFAQBLPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76555
IUPAC Name ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMILES CCOC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl perfluorooctanoate
Densità 1.626
Punti di ebollizione 167°C to 168°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare CF3(CF2)6CO2CH2CH3
Indice di rifrazione 1.311
Quantità 1 g
Beilstein 1810008
Sinonimo ethyl perfluorooctanoate, ethyl perfluorocaprylate, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, octanoic acid,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, ethyl ester, acmc-20akwv, ethyl perfluorooctanoat, ethyl perfluorooctanonate, octanoic acid, pentadecafluoro-, ethyl ester, pentadecafluorooctanoic acid ethyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-octanoic acid ethyl ester
Peso formulazione 442.12
Percent Purity 97%