Learn More
Ethyl Perfluorooctanoate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl Perfluorooctanoate |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3 |
| Peso formulazione | 442.005 |