Learn More
Ethyl Perfluorooctanoate, TRC
Codice prodotto. 30041276
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30041276 100 mg 100mg
30040384 50 mg 50mg
30040777 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30041276 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE192630100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3108-24-5
Formula molecolare C10H5F15O2
Molecular Weight (g/mol) 442.13
Sinonimo Perfluorooctanoic Acid-Ethyl Ester, Ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Pentadecafluorooctanoate, Ethyl Ester Pentadecafluorooctanoic Acid;
IUPAC Name ethyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoate
SMILES CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Perfluorooctanoate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H5F15O2/c1-2-27-3(26)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)9(21,22)10(23,24)25/h2H2,1H3
Peso formulazione 442.005