Learn More
Ethyl phenoxyacetate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15229876 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15229876 100 g 100g
10183581 5 g 5g
10491373 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15229876 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 334941000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 2555-49-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Numero MDL MFCD00026895
InChI Key MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC Name ethyl 2-phenoxyacetate
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl phenoxyacetate
Nota nome 98%
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 136°C (19.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.5035
Quantità 100 g
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: immiscible in water
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid