Learn More
Ethyl phenoxyacetate, 99%
Codice prodotto. 11452197
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452197 250 g 250g
11438136 10 g 10g
11448136 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452197 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14156.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2555-49-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2555-49-9
Formula molecolare C10H12O3
Molecular Weight (g/mol) 180.203
Numero MDL MFCD00026895
InChI Key MGZFVSUXQXCEHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl phenoxyacetate, acetic acid, phenoxy-, ethyl ester, phenoxyacetic acid ethyl ester, acetic acid, 2-phenoxy-, ethyl ester, phenoxy-acetic acid ethyl ester, phenoxyacetic acid, ethyl ester, ethyl2-phenoxyacetate, pubchem12485, acmc-1ckja, ethylphenoxyacetate
PubChem CID 17365
IUPAC Name ethyl 2-phenoxyacetate
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl phenoxyacetate
Densità 1.108
Punti di ebollizione 251°C to 253°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5055
Quantità 250 g
Beilstein 1871712
Peso formulazione 180.2
Percent Purity 99%