Learn More
Ethyl picolinate, 99%
Codice prodotto. 10647072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 10647072
Marca: Thermo Scientific Acros 118860250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2524-52-9 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2524-52-9
Formula molecolare C8H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 151.17
Numero MDL MFCD00006292
InChI Key FQYYIPZPELSLDK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl picolinate, ethyl 2-picolinate, ethyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, ethyl ester, 2-picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl pyridine, picolinic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 17307
IUPAC Name ethyl pyridine-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl picolinate
Nota nome 99%
Punto di fusione 2°C
Colore Pink or Yellow
Densità 1.1100g/mL
Punti di ebollizione 240°C to 241°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5090 to 1.511
Quantità 25 mL
Beilstein 22, 35
Gravità specifica 1.11
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 151.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid