Learn More
Ethyl picolinoylacetate, 95%
Codice prodotto. 10657474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657474 10 g Bottiglia in vetro 10g
10259420 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10657474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 425470100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26510-52-1 | C10H11NO3 | 193.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26510-52-1
Formula molecolare C10H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 193.20
Numero MDL MFCD00094022
InChI Key FQHXWZMJALFSJJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-yl propanoate, ethyl picolinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propionate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridinyl propanoate, ethyl 3-oxo-3-2-pyridyl propanoate, pubchem11088, ethyl-2-pyridoyl acetate, d05hbz, ethyl 3-pyridinyl-3-oxopropionate, 2-3-ethoxy-3-oxopropanoyl pyridine
PubChem CID 2736461
IUPAC Name ethyl 3-oxo-3-pyridin-2-ylpropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl picolinoylacetate
Colore Brown to Straw-Yellow
Densità 1.1640g/mL
Punti di ebollizione 100°C to 104°C (0.3 mmHg)
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5160 to 1.519
Quantità 10 g
Beilstein 22,305
Gravità specifica 1.164
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid