Learn More
Ethyl Propargylate, TRC
Codice prodotto. 30372885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30372885 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30372885 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE81806025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl Propargylate
CAS 623-47-2
Formula molecolare C5H6O2
Quantità 25 g
Sinonimo (Ethoxycarbonyl)acetylene, Carboethoxyacetylene, Ethyl 2-Propynoate, Ethyl Acetylenecarboxylate, Ethyl Acetylenemonocarboxylate, Ethyl Propiolate, Ethyl Propynoate, NSC 60551, Propynoic Acid Ethyl Ester
InChI Formula InChI=1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h1H,4H2,2H3
SMILES CCOC(=O)C#C
IUPAC Name ethyl prop-2-ynoate
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Peso formulazione 98.0368