Learn More
Ethyl propiolate, 99%
Codice prodotto. 10677262 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10677262
Marca: Thermo Scientific Acros 118900250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 623-47-2 | C5H6O2 | 98.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-47-2
Formula molecolare C5H6O2
Molecular Weight (g/mol) 98.10
Numero MDL MFCD00009184
InChI Key FMVJYQGSRWVMQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl propiolate, ethyl acetylenecarboxylate, 2-propynoic acid, ethyl ester, propiolic acid ethyl ester, ethyl propynoate, ethoxycarbonyl acetylene, ethyl 2-propynoate, propiolic acid, ethyl ester, unii-w235g5u52s, propynoic acid ethyl ester
PubChem CID 12182
ChEBI CHEBI:51740
IUPAC Name ethyl prop-2-ynoate
SMILES CCOC(=O)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl propiolate
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9680g/mL
Punti di ebollizione 120°C
Punto d'infiammabilità 23°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HC∽CCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4110 to 1.413
Quantità 25 g
Beilstein 02, 477
Indice di Merck 15, 3898
Gravità specifica 0.968
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 98.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid