Learn More
Ethyl propionate, 99%
Codice prodotto. 11427987
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
Codice prodotto. 11427987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16650.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 105-37-3 | C5H10O2 | 102.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 105-37-3
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.133
Numero MDL MFCD00009308
InChI Key FKRCODPIKNYEAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl propionate, propanoic acid, ethyl ester, propionic ester, propionic ether, propionic acid, ethyl ester, ethylpropionate, propionate d'ethyle, propanoic acid ethyl ester, ethyl n-propionate, propionic acid ethyl ester
PubChem CID 7749
ChEBI CHEBI:41330
IUPAC Name ethyl propanoate
SMILES CCC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl propionate
Punto di fusione -74°C
Densità 0.891
Punti di ebollizione 99°C
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Indice di rifrazione 1.385
Quantità 250 mL
Numero UN UN1195
Beilstein 506287
Indice di Merck 14,3847
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl propionate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl propionate