Learn More
Ethyl propionylacetate, 98%
Codice prodotto. 10751701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10751701 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10229213 1 mL Bottiglia in vetro 1mL
10296760 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10751701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232910050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 4949-44-4 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4949-44-4
Formula molecolare C7H12O3
Molecular Weight (g/mol) 144.17
Numero MDL MFCD00009317
InChI Key UDRCONFHWYGWFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl propionylacetate, ethyl 3-oxovalerate, ethyl 3-oxo-n-valerate, pentanoic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-oxopentanoic acid ethyl ester, 3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, ethyl 3-ketopentanoate, 3-oxovaleric acid ethyl ester, propionylacetic acid ethyl ester, ethylpropanylacetate
PubChem CID 78656
IUPAC Name ethyl 3-oxopentanoate
SMILES CCC(=O)CC(=O)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl propionylacetate
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 83.0°C to 84.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 77°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5COCH2CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4220 to 1.4240
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.01
Peso formulazione 144.17
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl propionylacetate