Learn More
Ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10729583 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10709163 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10729583 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC26523CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 16205-44-0
Formula molecolare C10H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 190.20
Numero MDL MFCD06411542
InChI Key IDHMFSBXNNIWCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, ethylpyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, ethyl h-pyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, zlchem 54, acmc-1bsao, ethyl 3-azaindoline-3-carboxylate, ethyl 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-3-carboxylate, 3-pyrazolo 1,5-a pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 1qp
PubChem CID 2795464
IUPAC Name ethyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=CC=CN2N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pyrazolo[1, 5-a]pyridine-3-carboxylate
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 190.2
Percent Purity 95%