Learn More
Ethyl pyrrole-2-carboxylate, 98+%
Codice prodotto. 11349145
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11349145 25 g 25g
11339145 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11349145 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16382.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2199-43-1 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2199-43-1
Formula molecolare C7H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 139.154
Numero MDL MFCD00817049
InChI Key PAEYAKGINDQUCT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl pyrrole-2-carboxylate, ethyl 2-pyrrolecarboxylate, ethyl pyrrole-2-carbonate, ethylpyrrole-2-carboxylate, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole, pyrrole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, pyrrole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl1h-pyrrole-2-carboxylate
PubChem CID 255670
IUPAC Name ethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pyrrole-2-carboxylate
Punto di fusione 37°C to 39°C
Punti di ebollizione 70°C (0.8 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 2645
Peso formulazione 139.16
Percent Purity ≥98%