Learn More
Ethyl pyruvate, 98%
Codice prodotto. 10764041 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10764041 100 g Bottiglia in vetro 100g
10408650 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10764041 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118941000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 617-35-6 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 617-35-6
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00009123
InChI Key XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl pyruvate, ethyl 2-oxopropionate, pyruvic acid, ethyl ester, propanoic acid, 2-oxo-, ethyl ester, pyruvic acid ethyl ester, ethyl pyroracemate, ethyl acetylformate, 2-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl pyruvate natural, ethyl alpha-ketopropionate
PubChem CID 12041
IUPAC Name ethyl 2-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl pyruvate
Nota nome 98%
Punto di fusione -58.0°C
Colore Yellow
Densità 1.0453g/mL
Punti di ebollizione 148.0°C to 150.0°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3COCO2C2H5
Indice di rifrazione 1.4040 to 1.4060
Quantità 100 g
Beilstein 03, 616
Indice di Merck 15, 8135
Gravità specifica 1.0453
Informazioni di solubilità Solubility in water: 10g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,ether
Viscosità 1.18 mPa.s
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl pyruvate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate