Learn More
Ethyl pyruvate, 98%
Descrizione
Ethyl pyruvate is used as a flavoring agent in food and anti-inflammatory agent for the treatment of critical inflammatory conditions. It is used in the treatment of critical illnesses such as severe sepsis, acute respiratory distress syndrome, burn injury, acute pancreatitis and stroke. It plays an important role in cardiac function after coronary ischemia and reperfusion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Miscible with water, ethanol and ether.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ethyl pyruvate |
| Punto di fusione | -58°C |
| Densità | 1.05 |
| Punti di ebollizione | 143°C to 145°C |
| Punto d'infiammabilità | 45°C (113°F) |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Odore | Pleasant |
| Indice di rifrazione | 1.405 |
| Quantità | 250 g |
| Numero UN | UN3272 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ethyl pyruvate
- Attenzione
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl pyruvate