Learn More
Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate, 98%
Codice prodotto. 10397701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10397701 1 g Bottiglia in vetro 1g
10441392 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10397701 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 345760010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24915-95-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24915-95-5
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00075386
InChI Key OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo ethyl r-3-hydroxybutyrate, ethyl 3r-3-hydroxybutanoate, ethyl r-3-hydroxybutanoate, ethyl r---3-hydroxybutyrate, r-ethyl 3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid ethyl ester, r-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, butanoic acid, 3-hydroxy-, ethyl ester, 3r, r---3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester
PubChem CID 440030
ChEBI CHEBI:28707
IUPAC Name ethyl (3R)-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (R)-3-hydroxybutyrate
Nota nome 98%
Colore Colorless
Densità 1.0170g/mL
Punti di ebollizione 75°C to 76°C (12.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CH(OH)CH2COOCH2CH3
Indice di rifrazione 1.4195 to 1.4215
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.017
Condizione di rotazione specifica −45.5° (20°C 589nm,c=1,CHCl3)
Rotazione specifica -45.5
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid