Learn More
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 97%, ee 96%
Codice prodotto. 11389395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11389395 5 g 5g
11379395 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11389395 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18553.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90866-33-4 | C6H11ClO3 | 166.601 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90866-33-4
Formula molecolare C6H11ClO3
Molecular Weight (g/mol) 166.601
Numero MDL MFCD00211242
InChI Key ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
Sinonimo ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutyrate, r-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl r-+-4-chloro-3-hydroxybutanoate, r-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-butyric acid ethyl ester, r-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, ethyl r-4-chloro-3-hydroxybutanoate, butanoic acid, 4-chloro-3-hydroxy-, ethyl ester, 3r
PubChem CID 2734445
IUPAC Name ethyl (3R)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
SMILES CCOC(=O)CC(CCl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
Densità 1.19
Punti di ebollizione 93°C to 95°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Note percentuale saggio ee 96%
Indice di rifrazione 1.453
Quantità 5 g
Optical Rotation +14° (Neat)
Peso formulazione 166.61
Percent Purity 97%