Learn More
Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10292902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10292902 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10292902 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 361290010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
CAS 86728-85-0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 93°C to 95°C (5.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H11ClO3
Indice di rifrazione 1.4515 to 1.4535
Numero MDL MFCD00211241
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.19
Condizione di rotazione specifica − 14.50 (20.00°C c=neat)
Rotazione specifica -14.5
Sinonimo ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutyrate, ethyl s---4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl 3s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, ethyl s-4-chloro-3-hydroxybutanoate, s-4-chloro-3-hydroxybutyrate, s-4-chloro-3-hydroxybutyric acid ethyl ester, s-4-chloro-3-hydroxy-n-butyric acid ethyl ester, s-ethyl 4-chloro-3-hydroxybutanoate
InChI Key ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
SMILES CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
IUPAC Name ethyl (3S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 166.60
PubChem CID 7019277
Peso formulazione 166.61
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Ethyl (S)-(-)-4-chloro-3-hydroxybutyrate