Learn More
Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate, TRC
Codice prodotto. 30376175
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376175 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376175 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE90792025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl S-(+)-4-Cyano-3-hydroxybutyrate
CAS 312745-91-8
Formula molecolare C7 H11 N O3
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C7H11NO3/c1-2-11-7(10)5-6(9)3-4-8/h6,9H,2-3,5H2,1H3/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)C[C@@H](O)CC#N
IUPAC Name ethyl (3S)-4-cyano-3-hydroxybutanoate
Molecular Weight (g/mol) 157.17
Peso formulazione 157.0739