Learn More
Ethyl salicylate, 99%
Codice prodotto. 11459332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11459332 500 g 500g
11449332 100 g 100g
11431870 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11459332 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10101.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 118-61-6 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-61-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00002215
InChI Key GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC Name ethyl 2-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl salicylate
Punto di fusione 1°C
Densità 1.13
Punti di ebollizione 232°C
Punto d'infiammabilità 107°C (224°F)
Indice di rifrazione 1.522
Quantità 500 g
Beilstein 907659
Indice di Merck 14,3850
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99%