Learn More
Ethyl salicylate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10329393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10329393 25 g Bottiglia in vetro 25g
10097691 5 g Bottiglia in vetro 5g
10428680 250 g Bottiglia in vetro 250g
10041840 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10329393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150490250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-61-6
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00002215
InChI Key GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl salicylate, sal ethyl, mesotol, salotan, salicylic ether, salicylic acid, ethyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, ethyl o-hydroxybenzoate, o-ethoxycarbonyl phenol, 2-hydroxybenzoic acid ethyl ester
PubChem CID 8365
IUPAC Name ethyl 2-hydroxybenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico Ethyl salicylate
Nota nome 99+%
Acidità 1mg KOH/g max.
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1280g/mL
Punti di ebollizione 234.0°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(HO)C6H4CO2C2H5
Indice di rifrazione 1.5210 to 1.5250
Quantità 25 g
Beilstein 10,73
Indice di Merck 15,3902
Gravità specifica 1.128
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid